Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai en verre borosilicaté à paroi moyenne sans rebord
En verre borosilicaté à parois moyennes. Les tubes à essai sans rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.
41.05€ - 82.65€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4142 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Quantité | 100 paquet |
Avec rebord | Non |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15842285
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 100 mm |
56.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15862275
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 75 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15832295
|
Fisherbrand™
|
18 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Caractéristiques : parois moyennes sans rebord
- Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
- Conformité : ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
Verre borosilicaté | |
100 paquet | |
Non |