Learn More
Rogo Sampaic™ Coupelle de mesure en verre
Code produit. p-8008539
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
100 mL
125 mL
250 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Matériau:
Verre borosilicaté
Verre épais
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 pièces
Code produit. 11772714
Marque: Rogo Sampaic™ CBD005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre à expérience paroi épaisse
• Verre avec graduations
Spécification
Matériau Verre épais
Capacité (métrique) 125 mL
Hauteur (métrique) 120 mm