Learn More
DWK Life Sciences Bécher pour usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur Code produit.: 11790694
DWK Life Sciences Bécher pour usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur
Code produit. 11790694
600 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
600 ml
Code produit. 11790694
Marque: DWK Life Sciences 14005600
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bécher paroi épaisse Kimax™
• Résistance optimale aux chocs
• Conforme ASTM 960
• Type II
• Verre Kimax™ avec graduations, bec verseur et zone de marquage
• Bécher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 5%
Capacité (impériale) 20.28 oz.
Diamètre (impériale) externe 3,42 in
Diamètre (métrique) externe 8.7 cm
Capacité (métrique) 600 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour la mesure et le mélange de liquides
Plage de graduations 50 à 500 ml
Hauteur (impériale) 4,8 in
Hauteur (métrique) 12.2 cm
Comprend Bec verseur
Incréments 50 ml
Type d’étiquette Marquage à finition mate
Quantité Pièce
Type Bécher
Graduated Oui
Certifications/Conformité ASTM E960
Scale Échelle double blanche
Modèle Griffin
Nom du produit
DWK Life Sciences Bécher pour usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur >