Learn More
JG Finneran Associates™ Flacons à grande ouverture en verre borosilicaté
Marque: JG Finneran Associates™ 32009-1232A
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.23040kg
Spécification
Ambré | |
2 mL | |
100/paquet | |
9 mm |
Verre borosilicaté | |
Conçus pour fonctionner dans des échantillonneurs automatiques à bras robotisé tels qu’Agilent | |
100/paquet |