Learn More
Witeg™ Bécher de forme basse en verre borosilicaté
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Description
- Verre borosilicaté 3.3 Simax
- Durable et résistant
- Gradué
- Bec verseur facilitant le versement
Spécification
Type de base | Forme basse |
Capacité (métrique) | 10 ml |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 10/boîte |
Type | Bécher |
Modèle | Forme haute |