Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bouchons creux à fond plat, à plaque hexagonale
Pour la fermeture sûre et sécurisée des flacons, bouteilles, tubes et autres appareils de laboratoire. Les bouchons creux à fond plat Lenz Laborglasinstrumente™, à plaque hexagonale, sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01400319
Code produit. 11748034
  • 158.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible en plusieurs tailles de cônes
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
10/boîte
NS 19/26
Verre borosilicaté
Bouchon creux