Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai, verre borosilicate 3.3, avec bord perlé, paroi épaisse
Fabriqué en verre borosilicaté avec une paroi épaisse pour une résistance élevée à la chaleur et aux produits chimiques. Les tubes à essai avec rebord à parois épaisses en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont parfaits pour les travaux chimiques et biologiques.
69.20€ - 70.45€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15852295
|
Fisherbrand™
90106163 |
47 mL |
69.20€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
17971132
|
Fisherbrand™
90106195 |
14 mL |
70.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Transférer des substances et des liquides dans d'autres états d'agrégation et ainsi déclencher d'autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de navires, d'appareils et d'équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries de tests et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substance éliminées.
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Paroi épaisse et donc mécaniquement très résistante
- Avec fond rond
Spécification
1.8 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubes à essai, verre borosilicate 3.3, avec bord perlé, paroi épaisse