Learn More
Witeg™ Éprouvettes graduées en verre brun avec bec verseur
Mesurez le volume de liquides en laboratoire avec les éprouvettes graduées en verre brun Witeg™ avec bec verseur.
Marque: Witeg™ 3 707 010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Verre brun
- Avec bec verseur
- Gradué
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
B | |
Bouteille graduée | |
100 ml | |
2 ml |
Marron | |
DIN EN ISO 4788 | |
±1 ml | |
Verre borosilicaté | |
2 ml |