Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté avec bouchon
Code produit. p-8002021 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Hauteur (métrique):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 12055645
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté Fisherbrand™ avec bouchon constituent une solution fiable pour mesurer et mélanger des liquides en laboratoire.
  • Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages bleus en céramique, diverses capacités disponibles
  • Bouchon hexagonal : PP bleu à usage intensif et ajustement parfait pour les mélanges
  • Classe B.
  • Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Certifications/Conformité ISO 4788
Class Classe B.
Hauteur (métrique) 470 mm
Type Éprouvette de mesure graduée
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) extérieur 61 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Comprend Bouchon
Balance Céramique bleue
Graduations 10 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn;10 ml