Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté avec bouchon
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Hauteur (métrique):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Conditionnement:
2 pièces
Description
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté Fisherbrand™ avec bouchon constituent une solution fiable pour mesurer et mélanger des liquides en laboratoire.
- Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages bleus en céramique, diverses capacités disponibles
- Bouchon hexagonal : PP bleu à usage intensif et ajustement parfait pour les mélanges
- Classe B.
- Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Certifications/Conformité | ISO 4788 |
| Class | Classe B. |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Type | Éprouvette de mesure graduée |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Diamètre (métrique) extérieur | 22 mm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Comprend | Bouchon |
| Afficher plus |