Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté avec bouchon
Code produit. 11884263 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
2 pièces
Hauteur (métrique):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Code produit. 11884263
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté Fisherbrand™ avec bouchon constituent une solution fiable pour mesurer et mélanger des liquides en laboratoire.
  • Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages bleus en céramique, diverses capacités disponibles
  • Bouchon hexagonal : PP bleu à usage intensif et ajustement parfait pour les mélanges
  • Classe B.
  • Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Class Classe B.
Type Bouteille graduée
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 25 ml
Comprend Bouchon
Balance Céramique bleue
Graduations 0.5 ml
Autoclavable Autoclavables