Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté de forme basse
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
missing translation for 'unitSize'
2 pièces
Description
- Éprouvette de mesure graduée
- Basse
- Classe B.
- Verre borosilicaté
- Base hexagonale
Specifications
Specifications
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Type | Éprouvette de mesure graduée |
| Tolérance | ± 1 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4788 |
| Classe | Classe B. |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Diamètre (métrique) extérieur | 42 mm |
| Hauteur (métrique) | 147 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction