Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté de forme basse
Code produit. 11912158 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11912158
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mesurez les liquides grâce à cette éprouvette en verre de forme basse. L’éprouvette graduée en verre borosilicaté de forme basse Fisherbrand™ possède des graduations en céramique bleue et une base hexagonale.
  • Éprouvette de mesure graduée
  • Basse
  • Classe B.
  • Verre borosilicaté
  • Base hexagonale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Type Éprouvette de mesure graduée
Tolérance ±0.5 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4788
Classe Classe B.
Capacité (métrique) 25 ml
Diamètre (métrique) extérieur 26 mm
Hauteur (métrique) 107 mm
Balance Céramique bleue
Graduations 1 ml
Autoclavable Autoclavables