Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Type | Bouteille graduée |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Classe | Classe B. |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Balance | Céramique bleue |
| Graduations | 10 ml |