Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons laveurs de gaz sans tête
Fournissent une méthode économique, mais efficace pour le lavage et le séchage des gaz. Les flacons laveurs de gaz Lenz Laborglasinstrumente™ sans tête sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05515058
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes à la norme DIN 12596, sans tête
- Avec rodage NS 29/32
- Disponibles en plusieurs capacités
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
500 mL | |
Flacon laveur sans tête | |
NS 29/32 | |
DIN 12463 |
Verre borosilicaté | |
Prise | |
200 mm | |
1/boîte |