Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon laveur de gaz en verre borosilicaté avec disque filtrant
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05500558
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Description
Flacon laveur de Drechsel• Tube plongeant avec ou sans élément fritté
• Conforme DIN 12463, verre Duran™
• Rodage 29/32 et connecteur à olive pour tube souple φ int. 8mm
• Flacon laveur
Spécification
500 ml | |
Flacon laveur de gaz | |
NS 29/32 | |
1/boîte |
Tubulure en verre borosilicaté Duran | |
Tête | |
DIN 12596 |