Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes de distribution de gaz en verre borosilicaté
47.17€ - 47.86€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type | Tube de distribution de gaz |
Hauteur (métrique) | 250 mm |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10509981
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07211025 |
0 μm |
47.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10519981
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07211225 |
2 μm |
47.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11933564
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07211125 |
1 μm |
47.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Verre borosilicaté | |
Tube de distribution de gaz | |
250 mm | |
1 de chaque |