Learn More
Système de filtration en verre borosilicaté
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la membrane:
47 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser avec des membranes au diamètre de 47 mm
- Disque fritté d’une porosité de grade 3 en verre borosilicaté pour soutenir la membrane
- L’ensemble complet compte quatre composants : Entonnoir de 300 ml, base de support avec disque fritté et raccord vers la pompe à vide avec prise 40/38, flacon conique de 1000 ml destiné à une utilisation sous vide avec cône 40/38, clip de montage métallique
- Entièrement autoclavable
- Vous pouvez également commander chaque composant séparément
Spécification
Spécification
| Connecteurs | vide |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Matériau (membrane) | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Microbiologie et préparation de solvants HPLC |
| Matériau de l’entonnoir | Verre borosilicaté |
| Nb par paquet | 1Pack |
| Type | Système de filtration |
| Volume (métrique) | 1 000 ml |
| Diamètre (métrique) de la membrane | 47 mm |