Learn More
Wheaton™ Flacon de filtration en verre borosilicaté
Marque: Wheaton™ 635526
339.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.15200kg
Spécification
2 000 ml | |
Verre borosilicaté | |
Raccord de joints |