Learn More
BRAND™ Flacon de filtration en verre borosilicaté
Prise latérale pour tubulure sous vide avec diamètre extérieur de 15-18 mm
Marque: BRAND™ 73729
174.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.34000kg
Description
Spécification
DIN 12 476, ISO 6556 | |
60mm | |
Verre borosilicaté | |
Prise latérale | |
1/Paquet |
Transparent | |
2 000 ml | |
265 mm | |
Flacon de filtration Buchner |