Learn More
BRAND™ Flacon de filtration en verre borosilicaté
Prise latérale pour tubulure sous vide avec diamètre extérieur de 15-18 mm
Marque:  BRAND™ 73724
67.75 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.81000kg
Code produit. 10335331
  • 82.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-08-2024
Description
  • Verre Boro 3.3
  • DIN 12476, ISO 6556
  • Spécification
    Spécification
    Transparent
    1000 ml
    Prise latérale
    18 mm
    Verre borosilicaté