Learn More
Tête de distillation en verre borosilicaté Quickfit™
S’adapte au sommet d’une colonne de fractionnement pour fournir une tête de division de liquide efficace.
Marque: Quickfit SH30/42/SC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec condenseur à chemise intégrale
- Le liquide sortant du condenseur est dirigé vers un robinet d’arrêt GP Rotaflo™
- Le réglage du robinet d’arrêt contrôle la proportion de liquide renvoyé à la colonne ou collecté
- Raccord de bouchon à vis pour insertion du thermomètre
- Bras latéral pour ventilation ou connexion à l’alimentation sous vide
Spécification
Tête de distillation | |
Verre borosilicaté | |
ISO 3585 | |
Condenseur à chemise intégrale |