Learn More
Tube de digestion avec emboîture en verre borosilicaté Quickfit™
Conçu pour une utilisation avec des blocs chauffants
Marque:  Quickfit TJ75/26/3
Code produit. 15597990
  • 662.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: 4 boîtes de 5
Description
Description
  • Comprend une emboîture rodée de précision Quickfit pour accueillir des condenseurs d’air
  • En verre borosilicaté pour une résistance optimale aux produits chimiques et aux chocs thermiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube à digestion avec emboîture
26 mm
4 boîtes de 5
Verre borosilicaté
255 mm