Learn More
Rogo Sampaic™ Lamelles en verre
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
24 mm
Matériau:
Verre borosilicaté
Verre sodocalcique
Quantité:
100/boîte
100/paquet
200/paquet
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lame couvre-objet |
| Forme | Rectangulaire et carrée |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Longueur (métrique) | 14 mm |
| Quantité | 100/paquet |