Learn More
Rogo Sampaic™ Lamelles en verre
Code produit. 13236718
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
24 mm
Matériau:
Verre borosilicaté
Verre sodocalcique
Quantité:
100/boîte
100/paquet
200/paquet
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Code produit. 13236718
Marque: Rogo Sampaic™ BPD002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conservez et protégez les échantillons sur lames.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de produit Lame couvre-objet
Forme Rectangulaire et carrée
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 18 mm
Quantité 100/paquet