Learn More
Rogo Sampaic™ Lamelles en verre
Code produit. 13216728
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
24 mm
Matériau:
Verre borosilicaté
Verre sodocalcique
Quantité:
100/boîte
100/paquet
200/paquet
Förpackningsstorlek
100 pièces
200 pièces
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 13216728
missing translation for 'mfr': Rogo Sampaic™ BPD013
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Conservez et protégez les échantillons sur lames.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Tekniske data
Type de produit Lame couvre-objet
Forme Rectangulaire et carrée
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 18 mm
Quantité 100/paquet
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.