Learn More
Marienfeld Superior™ Lamelles de protection en verre borosilicaté, rectangulaires
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
Description
- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques D 263™ M de première classe hydrolytique
- Pour la microscopie à fluorescence et optique, en particulier en sciences médicales et biologiques
- Excellente planéité, absolument incolore, parfaitement claire
- Indice de réfraction ne : 1,5255
- Valeur d’Abbe ve : 55
- Conforme à la norme DIN ISO 8255
- Pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lamelles couvre-objets |
| Forme | Rectangulaire |
| Matériau | Verre borosilicaté D 263™ M |
| Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
| Dimensions (L x l) | 24 x 32 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope |
| Certifications | Marque CE |
| Quantité | 1000 |