Learn More
Marienfeld Superior™ Lamelles couvre-objets en verre borosilicaté
Utilisez Marienfeld Superior™ couvre-objets en verre borosilicaté. Les lamelles apportent qualité, fiabilité et performance aux besoins de votre laboratoire de microscopie. Elles sont faciles à séparer et conviennent donc parfaitement aux colleuses de lamelles entièrement automatisée.
Marque:  Marienfeld Superior™ 0111520
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Code produit. 10006111
  • 66.89€ / 1000 pièces
En stock
Description
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques D 263™ M de la première classe d'hydrolyse
  • Pour la microscopie optique et à fluorescence, notamment en sciences médicales et biologiques
  • Excellente planéité, absolument incolore, parfaitement clair
  • Indice de réfraction ne: 1.5255
  • Valeur Abbe ve: 55
  • Conforme à la norme DIN ISO 8255
  • Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour une information complète et la traçabilité
Spécification
Spécification
Lamelles couvre-objets
Verre borosilicaté D 263™ M
12 mm
Marque CE
Rond
#1 (0.13 to 0.16 mm)
Lames porte-objets
1000