Learn More
BRAND™ Lamelles en verre borosilicaté
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 (0,13 à 0,16 mm)
Conditionnement:
2000 pièces
Description
- Verre borosilicaté transparent
- Classe hydrolytique 1
- Épaisseur n° 1 (0,13 à 0,17 mm)
- Indice de réfraction ne = 1,52 ± 0,01
- Nombre d’Abbe ve = 56,5 ± 0,5.
- La production entièrement automatisée garantit une qualité prête à l’emploi : propre, exempte de poussière et de graisse, sans distorsion
- Planéité de ± 3 μm.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lames porte-objet |
| Forme | Carré |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
| Dimensions (L x l) | 22 x 22 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope |
| Quantité | 2000 |