Learn More
Eberbach Récipient en verre borosilicaté
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
Bol verre borosilicaté 500mL, couvercle métal vissant
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Diamètre (impériale) | 3.75 in. |
| Diamètre (métrique) | 95,2 mm |
| Hauteur (métrique) | 165,1 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Comprend | Avec couvercle à vis en métal |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |