Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation avec bouchon en PTFE et échelle
Code produit. p-8005961
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10643161
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04006137
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE et échelle sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec bouchon en PTFE
  • Avec prise NS et bouchon en PE
  • Avec dispositif de fixation à vis
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 2Pack
Matériau du bouchon Polyéthylène