Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb, avec bouchon en PTFE
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation Lenz Laborglasinstrumente™ de type Squibb avec bouchon en PTFE sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04004170
Code produit. 15310895
  • 157.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sans échelle
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
1000 ml
Verre borosilicaté
Polyéthylène