Learn More
BRAND™ Burette automatique compacte BLAUBRAND™ avec flacon en plastique
Code produit. 10778785 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10778785
Marque: BRAND™ 23821
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facile à démonter et à nettoyer. Tous les composants individuels sont remplaçables.
  • Construction en verre borosilicaté (Boro 3.3)
  • Classe AS , marquage DE-M
  • Graduations en bleu
  • Comprend un flacon en PEBD de 1000 ml avec socle, un tube de remplissage en PVC et un robinet d’arrêt en PTFE amovible
  • DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Fournis avec un numéro de lot et un certificat de lot connexe dans l’emballage d’origine
  • Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel également disponibles sur demande
  • Support / pince non inclus
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Transparent
    Capacité (métrique) 50 ml
    Matériau Verre borosilicaté
    Graduations 0,1 mL
    Comprend Flacon PE
    Matériau du robinet d’arrêt PTFE
    Type Burette Schellbach
    Class Classe AS
    Certifications/Conformité DIN EN ISO 385, USP, DIN EN ISO 385