Learn More
Burette de classe B en verre borosilicaté avec robinet d’arrêt
Code produit. 11546913 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau du robinet d’arrêt:
PTFE
Verre
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11546913
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En verre borosilicaté et conforme aux normes BS-ISO 385. La burette en verre borosilicaté Fisherbrand™ de classe B avec robinet d’arrêt comprend un seul alésage, un robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE avec graduations en céramique bleue de 0,10 ml.
  • En verre borosilicaté
  • Conformes à la norme BS-ISO 385
  • Alésage unique
  • Robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE
  • Graduations en céramique bleue de 0,10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Alésage unique, robinet d’arrêt interchangeable
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance 0.1 ml
Type Burette
Class Classe B.