Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée de classe A en verre borosilicaté
Code produit. p-8002017 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11577832
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mesurez les liquides avec précision dans les éprouvettes graduées en verre de classe A. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté de classe A Fisherbrand™ possèdent des graduations en céramique bleue et une base hexagonale.
Mesurez les liquides avec précision dans les éprouvettes graduées en verre de classe A. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté de classe A Fisherbrand™ sont dotées de graduations en céramique bleue et d'une base hexagonale.
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduation en céramique bleue
  • Base hexagonale
  • Numéro de lot individuel sur chaque article
  • Le certificat de conformité de lot peut être téléchargé 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Certifications/Conformité DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Class Classe A
Hauteur (métrique) 464 mm
Type Bouteille graduée
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) extérieur 67 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Comprend Certificat de conformité
Balance Céramique bleue
Graduations 10 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur ± 5 ml