Learn More
Fisherbrand™ Burette de classe AS en verre borosilicaté avec robinet en Téflon
Code produit. p-8001886 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10450893
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conforme aux normes BS-IS 385. La burette en verre borosilicaté de classe AS Fisherbrand™ avec robinet en Téflon à alésage unique possède un robinet d’arrêt en PTFE interchangeable. Les graduations en céramique bleue permettent d’évaluer facilement le volume.
  • En verre borosilicaté
  • Alésage unique avec robinet d’arrêt interchangeable en PTFE
  • Graduations en céramique bleue
  • Conforme à la norme AS, BS-ISO 385 Classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 ml
Comprend Alésage unique, robinet d’arrêt interchangeable
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,05 ml
Type Burette
Class Classe AS