Learn More
Fisherbrand™ Burette de classe AS en verre borosilicaté avec robinet en Téflon
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En verre borosilicaté
- Alésage unique avec robinet d’arrêt interchangeable en PTFE
- Graduations en céramique bleue
- Conforme à la norme AS, BS-ISO 385 Classe A
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,1 mL |
| Comprend | Alésage unique, robinet d’arrêt interchangeable |
| Balance | Bleu |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | 0.05 ml |
| Type | Burette |
| Class | Classe AS |