Learn More
Fisherbrand™ Burette de classe AS en verre borosilicaté avec robinet en Téflon
Conforme aux normes BS-IS 385. La burette en verre borosilicaté Fisherbrand™ de classe AS avec robinet en téflon comprend un seul alésage avec robinet d’arrêt interchangeable en PTFE. Les graduations en céramique bleue facilitent l’évaluation du volume.
Marque:  Fisherbrand™ FB50071
Code produit. 10738081
  • 108.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • En verre borosilicaté
  • Alésage unique avec robinet d’arrêt interchangeable en PTFE
  • Graduations en céramique bleue
  • Conforme à la norme AS, BS-ISO 385 Classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 ml
0,1 mL
Céramique bleue
0.05 ml
Classe AS
Verre borosilicaté
Alésage unique, robinet d’arrêt interchangeable
PTFE
Burette