Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec robinet d’arrêt en PTFE
Code produit. 11857413
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11857413
Marque: Kimble Chase™ 1780019500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonne en verre
• Séparation par gravité
• Verre borosilicaté
• Colonne de chromatographie vide pour séparation d'adsorption ou échangeuse d'ions
• Matériaux en contact avec le gel et l'échantillon: verre borosilicaté et PTFE
• Colonne 2 pièces à vanne d'arrêt PTFE
• Composée de 2 pièces en verre: colonne et tige, étanchéité assurée par joint torique
• Température 0 à 100°C
• Vanne amovible pour nettoyage aisé de la colonne
• Colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse d’ions
Quantité 1/boîte
Gamme de température (métrique) 0 à 100°C
Diamètre (métrique) interne 19 mm
Type Colonne de chromatographie
Type d’USP Type I
Capacité de colonne 135 ml
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Avec ensemble de robinet d’arrêt en PTFE