Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Filter Funnels are made of pure borosilicate glass 3.3. This versatile and recyclable material offers excellent properties for the most diverse fields. It is highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis.
Marque: Robu™ 21752
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Filter Funnels
- Buechner shape
- With VitraPOR glass filter disc
Spécification
52 mm (dia. ext.) ; 48 mm (dia. int.) | |
10mm | |
50 mm | |
52mm | |
2.5 oz. |
75 ml | |
Verre borosilicaté | |
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins | |
2 | |
Entonnoir de filtration Buchner |