Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque: Robu™ 21753
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
52 mm (dia. ext.) ; 48 mm (dia. int.) | |
10mm | |
50 mm | |
52mm | |
Entonnoir de filtration Buchner |
75 ml | |
Verre borosilicaté | |
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins | |
3 |