Learn More
Flacons en verre borosilicaté
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Description
- Verre transparent
- Taille de bouchon : R3 / 28
- Bouchons vendus séparément
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Quantité | 20/boîte |
Hauteur (métrique) | 215,6 mm |
Type de produit | Flacon |
Diamètre (métrique) | 97,5 mm |