Learn More
Jaytec Glass™ Borosilicate Glass Babcock Bottle
The Borosilicate Glass Babcock Bottle is used to determine the fat content of dairy samples.
27.58€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12348955
|
Jaytec Glass™
MP.706 |
17,6 mL |
27.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Manufactured in accordance with BS.755, Part 1:1937
- Borosilicate Glass
Spécification
Borosilicate Glass | |
Babcock Bottle |