Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai jetables en verre borosilicaté 5.1 Kimble Chase™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Jetable
- Verre borosilicaté transparent
- Fond rond
- Avec rebord
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 12395 |
| Type de conception | Fond rond |
| Description | Tube à essai |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 50 paquet |
| Avec rebord | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |