Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai en verre borosilicaté 5.1 sans rebord
Click to view available options
:
Matériau : Verre borosilicaté
Description
- Verre borosilicaté
- Fond rond
- Sans rebord
Spécification
Spécification
| Type de conception | Sans rebord |
| Description | Partie supérieure : Sans rebord |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (5.1) |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 1000 |
| Avec rebord | Non |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |