missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Fiole jaugée en verre borosilicaté 3.3 avec bec verseur

Borosilicate glass 3.3 volumetric flasks with ground joint neck and PE stopper, manufactured in accordance to DIN EN ISO 1042 and DE-M marked. Available in standard and special sizes, includes batch certificate.

Marque:  Witeg™ 3 664 00114

Code produit. 11887840

  • 111.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Available with or without stopper
  • Borosilicate glass 3.3
  • Tolerance according to ASTM E 288
  • Batch certificate included
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Standard and special sizes available
Spécification

Spécification

DE-M marked according to German calibration law
DIN EN ISO 1042
Blanc
Verre borosilicaté 3.3
±0,060 ml
14/23
Reusable
Non stérile
Bouchon
0.3 oz.
Polyethylene
10 ml
Batch certificate
Ground Joint
±0,060 ml
Oui
A
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Witeg™ Fiole jaugée en verre borosilicaté 3.3 avec bec verseur > Capacité : 10 ml

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis