Learn More
Brand™ Flacons laveurs de gaz borosilicatés
Marque: Brand™ 78162
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
1000 mL | |
Flacon laveur de gaz | |
275 mm | |
1/boîte |
Verre borosilicaté | |
11 mm | |
DIN 12463 |