Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Drying Tubes
8.53€ - 30.32€
Spécification
Type de produit | Drying Tube |
---|---|
Longueur (métrique) | 100 mm |
Code produit | Marque | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10326311
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05330010 |
Structuré |
8.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10264241
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05339010 |
En forme de U |
30.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Drying Tube | |
100 mm |