Learn More
Duran™ Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté avec bec verseur
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Bonne résistance aux chocs thermiques
- Température de fonctionnement élevée (+500°C)
- Non conçu pour une utilisation sous pression différentielle ou sous vide.
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 40 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Rond |
| Type | Capsule d’évaporation |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |