Learn More
Duran™ Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté avec bec verseur
Code produit. 11766562 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11766562
Marque: Duran™ 213112401
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bec verseur. Les capsules de cristallisation en verre borosilicaté DURAN™ avec bec verseur offrent une bonne résistance aux chocs thermiques.
  • Bonne résistance aux chocs thermiques
  • Température de fonctionnement élevée (+500°C)
  • Non conçu pour une utilisation sous pression différentielle ou sous vide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 20 ml
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Hauteur (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) 40 mm